Wichtige Dokumente
410462
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidin -hydrochlorid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +8.6°, c = 2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
195-196 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.O[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
InChIKey
VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Anwendung
Starter for (R)-(+)-3-pyrrolidyl benzilates with pharmaceutical applications.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M B Skaddan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4552-4562 (2000-11-23)
A series of 31 compounds based on the piperidyl or pyrrolidyl benzilate scaffold were prepared from methyl benzilate and 4-piperidinol, (R)-(+)-3-piperidinol, or (R)-(+)-3-pyrrolidinol. Amine substituents included alkyl and aralkyl groups. In vitro K(i) values ranged from 0.05 nM to >100