Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
product line
AnhydroBeads™
assay
99.995% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: cobalt
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
724 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis | description - | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis | description 97% |
| form beads | form - | form - | form powder |
| assay 99.995% trace metals basis | assay - | assay 99.9% trace metals basis | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade - | grade synthesis grade | grade - |
| vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 0 °C) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II)-chlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7646-79-9
7646-79-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?