Wichtige Dokumente
409057
Ruthenium(III)-nitrosyl-chlorid Hydrat
Synonym(e):
Ruthenium nitroso chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.44 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
InChIKey
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?