Über diesen Artikel
assay
97%
form
solid
composition
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
528 nm
semiconductor properties
N-type (mobility=1.8x10−4 cm2/V·s)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(ccc9C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H50N2O4/c1-49(2,3)27-13-23-37(51(7,8)9)39(25-27)53-45(55)33-19-15-29-31-17-21-35-44-36(22-18-32(42(31)44)30-16-20-34(46(53)56)43(33)41(29)30)48(58)54(47(35)57)40-26-28(50(4,5)6)14-24-38(40)52(10,11)12/h13-26H,1-12H3
InChI key
BIYPCKKQAHLMHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?