Merck
408875
Sigma-Aldrich
Blei(II)-tetrakis(4-cumylphenoxy)phthalocyanin
Dye content 90 %
Synonym(e):
Lead tetrakis(β-cumylphenoxy)phthalocyanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C92H72N8O4Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1560.81
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
713 nm
InChI
1S/C92H72N8O4.Pb/c1-89(2,57-21-13-9-14-22-57)61-29-37-65(38-30-61)101-69-45-49-73-77(53-69)85-95-81(73)93-82-75-51-47-71(103-67-41-33-63(34-42-67)91(5,6)59-25-17-11-18-26-59)55-79(75)87(97-82)100-88-80-56-72(104-68-43-35-64(36-44-68)92(7,8)60-27-19-12-20-28-60)48-52-76(80)84(98-88)94-83-74-50-46-70(54-78(74)86(96-83)99-85)102-66-39-31-62(32-40-66)90(3,4)58-23-15-10-16-24-58;/h9-56H,1-8H3;/q-2;+2
InChIKey
DQDWBYWBJPOVBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lead(II) tetrakis(4-cumylphenoxy)phthalocyanine (4-PbPc) is a phthalocyanine dye that shows string reverse saturable absorption (RSA) effect. It is widely used in non-linear optical applications. Its properties include good film forming capacity, high sensitivity, and good selectivity.[1][2]
Anwendung
4-PbPc has potential application in the fields of gas sensors, passive switches and optical limiters.[2][3][4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nonlinear photonic crystals for passive switches
Lepkowicz R, et al.
SPIE Proc., 1144-1144 (2008)
Preparation and NH3-sensing properties of Lead (II) tetrakis (4-cumylphenoxy) phthalocyanine spin-coating films
Applied Mechanics and Materials, 303(14), 45-48 (2013)
Nonlinear optical transmission of lead phthalocyanines in polymeric matrix
Fourth Asia Pacific Optical Sensors Conference, 89241T-89241T (2013)
Nonlinear optical transmission of lead phthalocyanine-doped nematic liquid crystal composites for multiscale nonlinear switching from nanosecond to continuous wave
Sheng C, et al.
Applied Optics, 48(14), 2731-2734 (2009)