Merck
406066
Sigma-Aldrich
Adipinsäure-bis-(3,4-epoxycyclohexylmethylester)
Synonym(e):
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
InChIKey
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)