Wichtige Dokumente
405957
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propyl)phosphit
98%
Synonym(e):
Tris-(2H-perfluor-2-propyl)-phosphit
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.300 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
Dichte
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(OP(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F18O3P/c10-4(11,12)1(5(13,14)15)28-31(29-2(6(16,17)18)7(19,20)21)30-3(8(22,23)24)9(25,26)27/h1-3H
InChIKey
MJOVEPJSFHDSOJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of new phosphonylating and coupling agents for the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.[2]
- Preparation of nucleoside H-phosphonate units.[4]
- Synthesis of tetrakis(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)(phenylthio)phosphorane by reacting with 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl benzenesulfenate.[5]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?