Merck
256609
Allylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969335
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Pac™ of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.851 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Packaged in Sure/Pac™ carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylmagnesiumbromid -Lösung
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)