Fortfahren mit
407364
2-Hydroxy-3-phenoxypropylacrylat
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl)prop-2-enoat, 3-Phenoxy-2-hydroxypropylacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
241-045-8
MDL number:
€ 84,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
contains
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(COC(=O)C=C)COc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-12(14)16-9-10(13)8-15-11-6-4-3-5-7-11/h2-7,10,13H,1,8-9H2
InChI key
HHQAGBQXOWLTLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymermembrane für kontrollierte Wirkstofffreisetzungssysteme können durch die Photosynthese von 2-hydroxy-3-phenoxypropylacrylat mittels UV-Strahlung hergestellt werden. Das Produkt kann als Aushärtungsmittel bei der Herstellung von Poly(phenylenether)-basierten Substratmaterialien eingesetzt werden.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
345.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
174 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)