Wichtige Dokumente
40451
Bis-(tert.-butylcyclohexyl)-peroxydicarbonat
technical, ≥90% (RT)
Synonym(e):
Perkadox 16
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (RT)
Form
solid
Verunreinigungen
≥3% Oxygen (active)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
InChIKey
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Org. Perox. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)