Fortfahren mit
348287
(3-Chlor-2-hydroxypropyl)-trimethylammoniumchlorid -Lösung
60 wt. % in H2O, liquid
Synonym(e):
3-chloro-2-hydroxy-propyltrimethylammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH(OH)CH2N(Cl)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6576172
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(3-Chlor-2-hydroxypropyl)-trimethylammoniumchlorid -Lösung, 60 wt. % in H2O
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
concentration
60 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.4541
density
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CSPHGSFZFWKVDL-UHFFFAOYSA-M
Application
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride solution (CHTAC) can be used:
  • As a cation-generating agent for cellulose cationization by exhaustion method.
  • To resolve 2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl enantiomers.
  • To synthesize cationic glycogen (Cat Gly).
  • As a quaternizing agent for quaternization of N-aryl chitosan derivatives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
52346113222711213
description
60 wt. % in H2O
description
97%
description
traceable to SRM from NIST 0.250 mg/l NH₄ in H₂O
description
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
reaction suitability
reagent type: organic catalyst, reaction type: phase-transfer
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, core: ammonium, reagent type: organic catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.154 g/mL at 25 °C
density
-
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
-
concentration
60 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
refractive index
n20/D 1.4541
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3327-22-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf