Wichtige Dokumente
403121
Poly(3-hydroxybuttersäure-co-3-hydroxyvaleriansäure)
natural origin, PHV content 12 mol %
Synonym(e):
PHBV
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
12 mol% is approximately 14 wt%
Optische Aktivität
[α]20/D +11.8°, c = 0.1 in chloroform
Zusammensetzung
PHV content, 12 mol %
SMILES String
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?