Wichtige Dokumente
402699
Tetraethylblei
≥99.99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99%
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
bp
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−136 °C (lit.)
Dichte
1.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Pb](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Pb/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
InChIKey
MRMOZBOQVYRSEM-UHFFFAOYSA-N
Septumeinlassadapter
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?