Merck
402575
Sigma-Aldrich
2-Chlor-α-cyanzimtsäure-methylester
99%
Synonym(e):
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
InChIKey
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)