Merck
693316
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-Trimethylbutanamid
97%
Synonym(e):
(2S)-2-[[[[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-amino]-thioxomethyl]-amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)-butanamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25F6N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
147-152 °C
Funktionelle Gruppe
amide
amine
fluoro
phenyl
thiourea
SMILES String
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H25F6N3OS/c1-21(2,3)18(19(33)32(4)13-14-8-6-5-7-9-14)31-20(34)30-17-11-15(22(24,25)26)10-16(12-17)23(27,28)29/h5-12,18H,13H2,1-4H3,(H2,30,31,34)/t18-/m1/s1
InChIKey
LTFFYVVCUVYZPE-GOSISDBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide is a chiral thiourea organocatalyst developed by the Jacobsen′s group for asymmetric organic synthesis.
Anwendung
Versatile catalyst for reactions including the Mannich reaction.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Divergent Stereoinduction Mechanisms in Urea-Catalyzed Additions to Imines
Wenzel, A.G.; Lalonde, M.P.; Jacobsen, E.N.
Synlett, 1919-1919 (2003)