402486
4-(Trifluormethoxy)-benzoylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter