Fortfahren mit
40241
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamin
≥98.0% (T)
Synonym(e):
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)-ethyl]-ferrocen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 390,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19FeN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
€ 390,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
color
dark brown
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
InChI key
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
Application
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
68232270942
description
≥98.0% (T)
description
≥96%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥96%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
functional group
amine
functional group
phosphine, amine
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
optical activity
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)