Merck
400653
Sigma-Aldrich
Natriumniobat
−100 mesh, 99.9%
Synonym(e):
Niobium sodium oxide
About This Item
Lineare Formel:
NaNbO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: niobium
Partikelgröße
−100 mesh
SMILES String
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
InChIKey
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent / Reactant for preparation of:
  • Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
  • Niobium sodium strontium oxides
  • Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
  • Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
  • Niobium sodium selenide/sulfide
  • Bismuth niobium sodium oxides
  • Tin niobates
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)