Merck
400432
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)-benzoesäure-methylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
Beilstein:
1963428
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)