Fortfahren mit
194751
N-tert-Butylhydroxylaminhydrochlorid -hydrochlorid
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CNHOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-771-6
Beilstein/REAXYS Number:
3546053
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
183-185 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NO
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)5-6;/h5-6H,1-3H3;1H
InChI key
DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Application
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride was used in spin trapping of short-lived radicals. It was also used in the synthesis of α-ketoamides and 3-spirocyclopropanated 2-azetidinones.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M50400194972D163708
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
183-185 °C (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
mp
191-194 °C (lit.)
mp
112-115 °C
form
solid
form
-
form
solid
form
crystals
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)