Wichtige Dokumente
39933
(S)-4-Isopropylthiazolidin-2-thion
≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -37±3°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: ≥99:1 (LC)
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C
SMILES String
CC(C)[C@H]1CSC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NS2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
InChIKey
CWIZUGZKLJDJLE-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)