Fortfahren mit
398985
N-Methyl-1,2-phenylendiamin
97%
Synonym(e):
1-N-Methylbenzene-1,2-diamine, 2-(Methylamino)aniline, 2-Amino-N-methylaniline, 2-N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-1,2-benzenediamine, N-Methyl-1,2-diaminobenzene, N-Methyl-o-diaminobenzene, N-Methyl-o-phenylenediamine, N1-Methyl-1,2-benzenediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
€ 180,75
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 693,00
€ 519,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NHC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-297-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 180,75
Listenpreis€ 241,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
bp
123-124 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI key
RPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methyl-1,2-phenylenediamine is an ortho-diamine. In situ generated diazonium cations of N-methyl-1,2-phenylenediamine were used for the electrochemical modification of glassy carbon electrode.
Application
N-Methyl-1,2-phenylenediamine may be used in the following studies:
  • One-pot synthesis of 1-methyl-2(hetero)arylbenzimidazoles.
  • Preparation of 1-methyl-1H-benzimidazole-2(3H)-thione.
  • Total synthesis of the angiotensin II receptor antagonist, telmisartan.
  • Preparation of benzimidazoles from ketene dithioacetals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2395433380252131
description
97%
description
flakes, 99%
description
purum, ≥98.0% (NT)
description
97%, contains copper as stabilizer
assay
97%
assay
99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
2.177 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
mp
64-66 °C
mp
87-89 °C
mp
-
form
liquid
form
flakes
form
-
form
liquid
bp
123-124 °C/10 mmHg (lit.)
bp
282-284 °C
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
bp
101-102 °C/3 mmHg (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)