Merck
396443
Sigma-Aldrich
4′,4″(5″)-Di-tert.-butyl-dibenzo-18-crown-6
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.61
Beilstein:
1667522
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOc3cc(ccc3OCCOCCOc2c1)C(C)(C)C.CC(C)(C)c4ccc5OCCOCCOc6ccc(cc6OCCOCCOc5c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-29-12-16-32-24-10-8-22(28(4,5)6)20-26(24)34-18-14-30-11-15-31-23/h7-10,19-20H,11-18H2,1-6H3
InChIKey
ODEWVZWKIFSVMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)