Merck
394211
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]pyridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmax
377 nm
SMILES String
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2