Fortfahren mit
376434
1,4-Dimethylpyridiniumiodid
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.07
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
151-154 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].Cc1cc[n+](C)cc1
InChI
1S/C7H10N.HI/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YOBTXORLVXZWSR-UHFFFAOYSA-M
General description
1,4-Dimethylpyridinium iodide is an organic salt synthesized from a mixture of 4-methylpyridine and iodomethane in 2-propanol.
Application
1,4-Dimethylpyridinium iodide has been used in the synthesis of a two-photon ratiometric fluorescent probe (DNEPI) for mitochondrial cysteine (Cys) imaging in live cells.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)