Merck
393398
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-d12-orthosilikat
99 atom % D
Synonym(e):
Tetramethoxy-d12-silan
About This Item
Lineare Formel:
(OCD3)4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])O[Si](OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
InChIKey
LFQCEHFDDXELDD-MGKWXGLJSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.