Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-WFVSFCRTSA-N
General description
Application
- Chemical synthesis of labeled compounds
- Quality control reference standards
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
- Ideal for mass spectrometry applications
- Enhances the sensitivity of analytical techniques
- Supports high-throughput screening methods
- Safe and effective for laboratory use
Benefits
- Increases the sensitivity of mass spectrometry
- Provides valuable insights for pharmacokinetics studies
- Enhances the understanding of protein interactions
- Supports innovative research in structural biology
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+6 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥98% (CP), 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2914-27-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?