Wichtige Dokumente
392650
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-3-carbonsäureamid
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(N)=O
InChI
1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
InChIKey
ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?