Wichtige Dokumente
343609
(R)-(+)-Methyl-p-tolylsulfoxid
99%
Synonym(e):
(+)-(R)-Methyl 4-tolyl sulfoxide, (+)-Methyl p-tolyl sulfoxide, (R)-4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 1-Methyl-4-[(R)-methylsulfinyl]benzene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +145°, c = 2 in acetone
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
73-75 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfoxide
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
FEVALTJSQBFLEU-SNVBAGLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)