Fortfahren mit
38827
4,4′-Dimethoxy-triphenylchlormethan
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4,4′-Dimethoxytritylchlorid, DMT, DMT-Cl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.83
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-002-6
Beilstein/REAXYS Number:
2471942
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
mp
123-125 °C
functional group
chloro, phenyl
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
InChI key
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
4,4′-Dimethoxytriphenylmethylchlorid (DMTrCl) kann als Schutzmittel für Folgendes verwendet werden:
  • Für die Hydroxylgruppe von Nukleosiden/Nukleotiden als deren O-(4,4′-dimethoxytrityl)-Derivat.
  • Für die 10-Sulfhydrylgruppe von Oligonukleotid-Analogen als deren DMTr-Thioether.
Other Notes
Nützliches Schutzgruppen-Reagenz; Entfernung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100013113700D151203
description
≥97.0% (HPLC)
description
95%
description
99%
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
95%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive, reactivity: alcohol reactive, reactivity: thiol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
123-125 °C
mp
119-123 °C (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
rat ... Htr1a(24473), Htr2a(29595)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
functional group
phenyl, chloro
functional group
chloro, phenyl
functional group
ketone, chloro
functional group
-
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review