Wichtige Dokumente
387622
Vinylchlorid
≥99.5%
Synonym(e):
Chlorethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5%
Enthält
either phenol or hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.3700 (lit.)
bp
-13.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-153.8 °C (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChIKey
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-79.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?