Merck
386413
Sigma-Aldrich
1-Indanonoxim
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
147-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
oxime
SMILES String
O\N=C1/CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2/b10-9+
InChIKey
ATEGUFMEFAGONB-MDZDMXLPSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)