Merck
385883
Sigma-Aldrich
2-(4,4-Dimethyl-2-methylenpentyl)-bernsteinsäure-mono-(2,3-dihydroxypropylester) Kaliumsalz -Lösung
40 wt. % in H2O
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2O2CCH2CH[CH2C(=CH2)CH2C(CH3)3]CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.402
Dichte
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES String
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)