Merck
385468
Sigma-Aldrich
4-Nitroanthranilsäure
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
257 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)