Fortfahren mit
38510
Dimercaptomaleonitril Dinatriumsalz Hydrat
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
Synonym(e):
(Z)-2,3-Dimercapto-2-butenedinitrile disodium salt, Bahr′s salt, Disodium (Z)-1,2-dicyano-1,2-ethylenedithiolate, cis-1,2-Dicyano-1,2-dimercaptoethylene disodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4N2Na2S2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3725169
Assay:
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
€ 299,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
concentration
~10% (crystal water)
functional group
nitrile
SMILES string
O.[Na]S\C(C#N)=C(/S[Na])C#N
InChI
1S/C4H2N2S2.2Na.H2O/c5-1-3(7)4(8)2-6;;;/h7-8H;;;1H2/q;2*+1;/p-2/b4-3-;;;
InChI key
DWYJCSXARKJSBC-FGSKAQBVSA-L
General description
Ligand for transition metals
Application
Dimercaptomaleonitrile disodium salt may be used in the preparation of cis-2,3-bis[6-(1,2-closo-dodecarboranyl)hexylthio] maleonitrile.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
38292271995126225
description
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
description
98%
description
purum p.a., ≥98.0% (NT)
description
technical grade
assay
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
assay
98%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥78.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
functional group
nitrile
functional group
-
functional group
-
functional group
sulfonic acid
concentration
~10% (crystal water)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)