Wichtige Dokumente
384291
Diethylthiocarbamoylchlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
bp
113 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
CCN(CC)C(Cl)=S
InChI
1S/C5H10ClNS/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?