Wichtige Dokumente
383295
Bariumferrit
−325 mesh, 98%
Synonym(e):
Barium ferrite
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
InChIKey
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Spezifität
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?