Merck
38215
Sigma-Aldrich
1,4-Diisocyanatbutan
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
Tetramethylendiisocyanat
About This Item
Lineare Formel:
OCN(CH2)4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
Beilstein:
1756894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥95% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.453
bp
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChIKey
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch