Merck
381985
Sigma-Aldrich
Nysted-Reagenz
20 wt. % suspension in THF
Synonym(e):
cyclo-Dibromo-di-μ-methylen-[μ-(tetrahydrofuran)]-trizink
Größe auswählen
100 G
€ 153,00
1 KG
€ 1.010,00
€ 153,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 153,00
1 KG
€ 1.010,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12Br2OZn3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 153,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
slurry
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Konzentration
20 wt. % suspension in THF
Dichte
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChIKey
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Useful reagent for the methylenation of ketones and α-ketols.
Reactant for:
  • Synthesis of amphidinolide T3 using a ring-closing metathesis and asymmetric dihydroxylation strategy
  • Methylenation of carbonyl compounds
  • Olefination reactions
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)