Merck
380806
Sigma-Aldrich
Vinyl-4-tert-butylbenzoat
99%
Synonym(e):
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4CO2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChIKey
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were