Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
contains
<100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
UIWXSTHGICQLQT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98% | description TraceCERT®, 1000 mg/L propionate in water (nominal concentration) | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) |
| assay 98% | assay - | assay ≥97% (CP) |
| density 0.919 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 94-95 °C (lit.) | bp - | bp - |
| contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | contains - | contains - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?