Merck
380512
Sigma-Aldrich
2,4,8-Trichlordibenzofuran
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H5Cl3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
SMILES String
Clc1ccc2oc3c(Cl)cc(Cl)cc3c2c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)