Wichtige Dokumente
379123
4,5-Dibrom-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthen
97%
Synonym(e):
4,5-Dibromo-2,7-bis(1,1-dimethylethyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-9H-xanthene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
260-262 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(Br)c2Oc3c(Br)cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H28Br2O/c1-21(2,3)13-9-15-19(17(24)11-13)26-20-16(23(15,7)8)10-14(12-18(20)25)22(4,5)6/h9-12H,1-8H3
InChIKey
OJJSJAIHWCFVBK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)