Fortfahren mit
376973
9,9-Dimethylxanthen
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
114-115 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-15(2)11-7-3-5-9-13(11)16-14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChI key
MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
General description
9,9-Dimethylxanthene is a heterocyclic building block.
Application
9,9-Dimethylxanthene is suitable for use in the preparation of 9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid. It may be used in the preparation of 9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene. It may be used in the preparation of 4,6-bis(dimesitylboryl)dibenzofuran.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3142I7018410957
description
96%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
BioUltra, ≥99%
description
A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC50 = 2-50 µM).
assay
96%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
35-38 °C (lit.)
mp
-
mp
200-201 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
bp
114-115 °C/0.6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)