Fortfahren mit
378488
Poly(dimethylsiloxan-co-methylphenylsiloxan)
viscosity 125 cSt 
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.497
viscosity
125 cSt
density
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
InChI key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
378461378445432997
description
viscosity 125 cSt 
description
viscosity 500 cSt 
description
viscosity 50 cSt 
description
viscosity 18,000-22,000 cSt 
viscosity
125 cSt
viscosity
500 cSt
viscosity
50 cSt
viscosity
18,000-22,000 cSt
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.4291
refractive index
n20/D 1.423
refractive index
n20/D 1.404
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
1.066 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/mL at 25 °C
density
0.982 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
437.0 °F - closed cup
flash_point_c
225.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)