Merck
376507
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethandiol-2-acetat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH(C6H5)C(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +212°, c = 1 in pyridine
mp (Schmelzpunkt)
237-240 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CC(=O)O[C@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m1/s1
InChIKey
GXLZCXZLVDUDHP-OAQYLSRUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)