Merck
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
Synonym(e):
2-Iodobenzo[b]thiophene
Größe auswählen
500 MG
€ 92,50
€ 92,50
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 92,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5IS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
€ 92,50
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChIKey
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)