Fortfahren mit
375845
[3R(1′R,4R)]-(+)-4-Acetoxy-3-[1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinon
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
408-050-9
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
optical activity
[α]20/D +51°, c = 1 in chloroform
mp
107-109 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1[C@H](NC1=O)OC(C)=O
InChI
1S/C13H25NO4Si/c1-8(18-19(6,7)13(3,4)5)10-11(16)14-12(10)17-9(2)15/h8,10,12H,1-7H3,(H,14,16)/t8-,10+,12-/m1/s1
InChI key
GWHDKFODLYVMQG-UBHAPETDSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
591882T64602M9131
description
98%
description
98%
description
98%
description
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
mp
107-109 °C (lit.)
mp
55.5-59.5 °C (lit.)
mp
219-221 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
functional group
ester
functional group
aldehyde
functional group
ketone
functional group
-
optical activity
[α]20/D +51°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D -6, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)