591882
(3R)-(−)-3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)butyraldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D -6, c = 1% in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
55.5-59.5 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](CC=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(7-8-15)12-9-14(2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
OQWWHYBHQFZHLP-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves