Merck
374407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorstyrol
99%, contains 0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
2-Ethenyl-1,3-difluorobenzene
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
59 °C/51 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(F)c1C=C
InChI
1S/C8H6F2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
InChIKey
SFHOANYKPCNYMB-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)